Learn More
Terumo™ Agujas hipodérmicas Agani
Se utiliza junto con jeringas de polipropileno Terumo™. Las agujas hipodérmicas Terumo™ Agani cuentan con triple biselado y se han lubricado con silicona para facilitar la inserción.
5.30€
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Estilo de punta de aguja Triple biselado, 11°
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Calibre de la aguja Diámetro (métrico) externo Longitud de la aguja (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Calibre de la aguja Diámetro (métrico) externo Longitud de la aguja (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15301557 Terumo™
8AN2613R1
26 ga 0.45mm 13mm 5.30€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 181
Añadir a la cesta
15321547 Terumo™
8AN2238R1
22 ga 0.7mm 38mm 5.30€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 114
Añadir a la cesta
15341547 Terumo™
8AN2325R1
23 ga 0.6mm 25mm 5.30€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 106
Añadir a la cesta
15341557 Terumo™
8AN2719R1
27 ga 0.4mm 19mm 5.30€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 50
Añadir a la cesta
15361537 Terumo™
8AN2038R1
20 ga 0.9mm 38mm 5.30€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 92
Añadir a la cesta
15371547 Terumo™
8AN2516R1
25 ga 0.5mm 16mm 5.30€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 155
Añadir a la cesta
15391537 Terumo™
8AN2138R1
21 ga 0.8mm 38 mm 5.30€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 15
Stock Remoto 72
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Stainless steel
  • Triple-beveled points
  • Silicone lubrication
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Triple biselado, 11°