Learn More
Terumo™ Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Agani™
Haga que los procedimientos sean lo más indoloros posible con agujas de acero inoxidable extremadamente afiladas y fiables. Las agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Terumo™ Agani™ incluyen un exclusivo diseño de doble bisel sin látex para ofrecer la máxima comodidad.
Marca: Terumo™ 8AN2325R1
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
Descripción
- Fabricadas con polipropileno, acero inoxidable, resina de epoxi y aceite de silicona de dimetil
- Todas las agujas se suministran estériles envueltas en bolsas individuales a prueba de manipulación
- El sencillo sistema de codificación por colores permite identificar fácilmente los tamaños necesarios
- Uso con una amplia gama de jeringas estériles
- Las agujas se esterilizan con óxido de etileno hasta un nivel de garantía de esterilidad de al menos 10 - 6 clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE
- Marcado CE y sin látex
- Se suministra en cajas de 100 agujas
Especificaciones
Stainless Steel | |
23 G | |
25 mm | |
Bisel triple de 11° |
Azul | |
0,6 mm | |
Aguja hipodérmica estéril de un solo uso | |
Estéril |