Learn More
Neville and More™ Frasco para plasma Afnor
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
5,4 cm
9.1 cm
Descripción
- Cuenta con cuello de rosca
- Material del cuello: Vidrio a prueba de robos
- A prueba de manipulación
- No reactiva
- Material: Vidrio
Especificaciones
Tamaño del tapón | 4 cm |
Tipo de tapón | Plasma 40 |
Altura (métrico) | 11,5 cm |
Tipo de producto | Frasco para aplicaciones plasmáticas |
Color | Transparente |
Diámetro interior (métrico) | 5,4 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Almacena plasma |
Material | Vidrio (tipo I) |
N.º por caja | 72 |
Volumen hasta el borde (métrico) | 142 ml |