Learn More
Neville and More™ Frasco para plasma Afnor
Almacena plasma en un entorno estéril.
Marca:  Neville and More™ 00168C1
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15323428
  • 62.75€ / paquete de 24
Stock Remoto 27
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Features screw neck
  • Neck material: Pilfer proof glass
  • Tamper evident
  • Non reactive
  • Material: Glass
Especificaciones
Especificaciones
Clear
Almacena plasma
24
4 cm
Sección transversal circular
Plasma 40
9.2 cm
Vidrio (tipo 1)
Frasco para aplicaciones plasmáticas
1.52 cm
580 ml
Videos