Learn More
Aflatoxina B1, cristalina, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 227340100
Detalles adicionales : CAS : 1162-65-8 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 3462 Chem class : 6.1 Pack group : I
Envase Frasco de plástico
Cantidad 10mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10033150
  • 232.00€ / 10 miligramos
Fecha estimada de envío
12-03-2021
1162-65-8
312.277
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
186907
COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C4C5C=COC5OC4=C1
C17H12O6
MFCD00869647
aflatoxin b1, ccris 12, unii-9n2n2y55mh, afb1, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin-b1, aflatoxin b
CHEBI:2504
Especificaciones
Aflatoxin B1
10mg
C17H12O6
15, 171
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
312.277
CHEBI:2504
Frasco de plástico
1162-65-8
MFCD00869647
aflatoxin b1, ccris 12, unii-9n2n2y55mh, afb1, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin-b1, aflatoxin b
COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C4C5C=COC5OC4=C1
186907
312.27
Videos
SDS Documentos