Learn More
Axygen™ Puntas con filtro para aerosoles estériles, orificio ancho
Evite la contaminación cruzada con las puntas robóticas con filtro. Las puntas con filtro de aerosol estériles Axygen™ están irradiadas con haces electrónicos para evitar la degradación del producto, cumplen con USP 3127 (contaminación por metales pesados) y no contienen aditivos lixiviables. Disponibles en una amplia variedad de estilos de punta.
130.00€ - 461.36€
Especificaciones
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Certificaciones/conformidad USP 3127
Declaraciones de limpieza Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni pirógenos
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (métrico) Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
12613716
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
TF-1005-WB-R-S
De 100 a 1000 μl Gradilla
146.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11364275
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
TF-205-WB-R-S
De 1 a 200 μl Racl
130.00€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12766739
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
TF-205-WB-R-S
De 1 a 200 μl Racl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Puntas de pipeta con filtro tecnológicamente avanzadas
  • Ideales para aplicaciones de amplificación del ADN y microbiológicas donde la contaminación puede invalidar los resultados
  • El filtro permite el acceso libre de aire al mismo tiempo que evita la contaminación cruzada al bloquear el paso de aerosoles o líquidos
  • Filtros apirógenos de polietileno transparente sin inhibidores de ADN ni aditivos de sustancias lixiviables
  • Cada filtro se inserta en la punta robóticamente para garantizar la ausencia de contaminación de nucleasa
  • Envasadas en gradillas con fondo sellado con tapas para evitar la contaminación
  • Gran variedad de estilos de punta en una gama de cantidades de envase:
    • La tecnología Maxymum Recovery™ proporciona una precisión excelente y evita el desperdicio de muestras valiosas
    • Las puntas de calibre ancho son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
    • Otras opciones incluyen: ajuste universal, matriz y estilo Eppendorf
Especificaciones
Especificaciones
Con filtro
Transparente
Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni pirógenos
Amplio orificio genómico
Estéril
USP 3127
Gradilla