Learn More
Axygen™ Puntas con filtro para aerosoles estériles, orificio ancho
Código de producto. 12613716 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 200μ L
100 a 1000μ L
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 4800
paquete de 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12613716 100 a 1000μ L paquete de 1000
11364275 1 a 200μ L paquete de 960
12766739 1 a 200μ L paquete de 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12613716 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor TF1005WBRS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Evite la contaminación cruzada con las puntas robóticas con filtro. Las puntas estériles con filtro para aerosoles Axygen™ están irradiadas con haces electrónicos para evitar la degradación del producto, cumplen con la USP 3127 (contaminación por metales pesados) y no contienen aditivos lixiviables. Disponibles en una amplia variedad de estilos de punta.
  • El material del filtro tiene una tecnología avanzada que permite el paso libre del aire, al mismo tiempo que bloquea la contaminación por aerosoles.
  • La membrana del filtro no contiene aditivos lixiviables.
  • Axygen™ Maxymum Recovery™ superficie mejora la precisión y garantiza la máxima recuperación de la muestra.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • ADNg humano y sin inhibición PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 100 a 1000μ L
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP 3127
Declaraciones de limpieza DNasa, RNasa y pirógenos libre
Formato Gradilla
Estilo de punta Genómica/orificio ancho
Envase 100 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja