missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AEBP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 11232-2-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16818173

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 21-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

AEBP2 is a DNA-binding transcriptional repressor. It may interact with and stimulate the activity of the PRC2 complex, which methylates ′Lys-9′ and ′Lys-27′ residues of histone H3.
Especificaciones

Especificaciones

AEBP2
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6ZN18, Q9Z248
AE binding protein 2, AEBP2, Zinc finger protein AEBP2
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
11569, 121536, 297705
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
AEBP2
Liquid
Aebp2
AEBP2 Fusion Protein Ag1756
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Mouse, Rat, Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados