Learn More
Motic™ Cuerpo principal AE31, microscopio trinocular
Monte su propio microscopio invertido trinocular de diseño innovador. El cuerpo principal Motic™ AE31, microscopio trinocular forma parte de un sistema modular que incorpora óptica CCSI, diseño mecánico innovador, alta flexibilidad y brillo óptico.
Marca: Motic™ 1100100200631
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Cabezal trinocular tipo Siedentopf, inclinación de 45º (luz dividida 100:0/20:80).
- Portaobjetivos quíntuple lateral
- Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino.
- Platina con revestimiento duro.
- Iluminación halógena de cuarzo Koehler 6 V/30 W con carcasa de lámpara externa y control de intensidad.
- Función de apagado automático y memoria de luz.
- Fuente de alimentación 100 V-240 V (CE).
- 45 mm azul, vidrio esmerilado y filtros de interferencia verdes.
- Llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo y cable de alimentación.
Especificaciones
Función de apagado automático y memoria de luz, azul de 45 mm , vidrio esmerilado y filtros de interferencia verdes, llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo y cable de alimentación. | |
100/240 V (CE) | |
Trinocular Siedentopf, inclinación de 45° (división de luz 100:0/20:80) |
Portaobjetivos quíntuple lateral | |
Halógeno de cuarzo Koehler con carcasa de lámparas externa y control de intensidad de 6 V/30 W | |
Cabezal de microscopio trinocular |