Learn More
Ohaus™ Balanza de precisión Adventurer™
Balanza de laboratorio completa, muy precisa y sin complicaciones, con pantalla táctil en color, dos puertos USB y mucho más.
1190.00€ - 2160.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Metrología: OIML R76, EN 45501 (Clase I, nmax 320000; Clase II, nmax 52000)Seguridad del producto: EN 61010-1, IEC 61010-1Compatibilidad electromagnética: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emisiones Clase B, inmunidad Requisitos industriales) |
---|---|
Tipo de conexión | RS232 (incluido)USBHost USB |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil a todo color WQVGA Graphic LCD |
Incluye | RS232, dispositivo USB, host USB |
Idiomas | Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX) |
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15591926
|
Ohaus™
30206080 |
420 g | AX422/E |
1190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15563883
|
Ohaus™
30127971 |
4200 g | AX4201/E |
1370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15543883
|
Ohaus™
30122620 |
8200 g | AX8201/E |
1520.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15571926
|
Ohaus™
30122651 |
8200 g | AX8201M |
2160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- La estabilidad, la precisión y el rápido funcionamiento aseguran unos resultados de pesaje óptimos.
- La pantalla táctil en color y las opciones de conectividad ofrecen una moderna experiencia de pesaje
Especificaciones
Metrología: OIML R76, EN 45501 (Clase I, nmax 320000; Clase II, nmax 52000)Seguridad del producto: EN 61010-1, IEC 61010-1Compatibilidad electromagnética: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emisiones Clase B, inmunidad Requisitos industriales) | |
Pantalla táctil a todo color WQVGA Graphic LCD | |
Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX) | |
354,00 x 230,00 x 100,000 mm | |
354,00 mm | |
230,00 mm | |
3,94 in | |
13,93 in | |
Entrada del adaptador de CA: 100/240 VAC 0,3 A 50/60 Hz Salida del adaptador de CA: 12 VDC 0,84 A |
RS232 (incluido)USBHost USB | |
RS232, dispositivo USB, host USB | |
1,500 s | |
13,93 in | |
9,05 in | |
175,000 mm | |
100,000 mm | |
354,00 mm |