Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Precision
La Adventurer de OHAUS logra el equilibrio ideal entre características de invención y funcionales, opciones de pesaje sin complicaciones, el incorpora además todas las aplicaciones necesarias para las actividades de pesaje y medición de rutina.
1130.00€ - 1500.00€
Especificaciones
Tipo de conexión | RS232, USB Host, dispositivo USB (incluido). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real. |
---|---|
Tipo de pantalla | Pantalla gráfica táctil VGA a todo color con brillo controlado por el usuario |
Visualizar cotas | 109 mm |
Idiomas | Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX) |
Tiempo de estabilización | 1,500 s |
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15511936
|
OHAUS™
30206082 |
820 g | AX822/E |
1360.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15521936
|
OHAUS™
30206083 |
2200 g | AX2201 |
1500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15531936
|
OHAUS™
30206084 |
2200 g | AX2201/E |
1130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Description
- Estabilización rápida y operación confiable mejoradas con la opción de AutoCalTM para garantizar un rendimiento de pesaje sólido y resultados precisos y confiables para aplicaciones de laboratorio estándar.
- La pantalla táctil a color con a
Specifications
RS232, USB Host, dispositivo USB (incluido). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real. | |
109 mm | |
1,500 s | |
354 x 230 x 100 mm |
Pantalla gráfica táctil VGA a todo color con brillo controlado por el usuario | |
Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX) | |
Gramo, miligramo, quilate, onza, onza troy, libra, peso por centavo, grano, newton, momme, mesghal, tael de Hong Kong, tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, tola, baht, custom | |
175 mm |