Learn More
Cole-Parmer™ Filtro de fibra de vidrio de borosilicato Advantec™ GC50
Se utilizan como prefiltros para ampliar la vida útil de la membrana, para análisis de contaminación del agua/aire o el aclarado de líquidos. Los filtros de fibra de vidrio de borosilicato Advantec™ GC50 son ideales para estudios analíticos o gravimétricos.
Marca: Cole-Parmer™ 06656-03
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Descripción
Los filtros de vidrio de borosilicato crean una matriz de filtro biológicamente inerte que es resistente a productos químicos y pH externos. Los filtros sin aglutinante soportan hasta 500 °C. Los filtros con aglutinante soportan hasta 120 °C. Los filtros de grado GC90, GS25 y DP70 con aglutinante ofrecen mayor resistencia a la humedad y menor liberación de fibras.Especificaciones
Filtro de vidrio borosilicatado | |
0,5 μm | |
Paquete de 100 | |
75 mm |
Vidrio de borosilicato | |
Para análisis de contaminación de agua/aire, o aclarado de líquidos | |
Filtro |