Learn More
Cole-Parmer™ Soporte de filtro de microanálisis de vidrio Advantec™
Ideal para volúmenes de líquido pequeños a medianos
Marca: Cole-Parmer™ 06645-13
Detalles adicionales : Peso : 0.24000kg
Descripción
- Soporte de filtro de microanálisis
- Incluye embudo de vidrio de borosilicato y base, tapón de caucho de silicona y abrazadera de aluminio anodizado
- Los soportes de 90 mm son ideales para muestras viscosas de gran volumen o para aquellas con biocarga o partículas pesadas que obstruirían un filtro de 47 mm
Especificaciones
Vidrio sinterizado | |
Soporte para filtro de microanálisis de vidrio | |
15 ml | |
25 mm |