Learn More
Mascarilla desechable de protección, de alta calidad certificada
Mascarillas de dispositivos médicos de Clase I con marca CE de alta calidad, certificadas según la Directiva de la UE MDD 93/42/EEC y que cumplen con la norma EN14683:2019. Estas mascarillas plisadas de 3 capas de polipropileno sin látex con asas para colocar en las orejas proporcionan un ajuste excelente con sello nasal ajustable para mayor seguridad. Totalmente certificadas, calidad garantizada.
Marca:  N/A 12888004
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 16594994
  • 20.99€ / paquete de 50
En stock, listo para ser enviado: 133143
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protección desechable de un solo uso
  • Un dispositivo médico de clase I marcado CE, certificado bajo la directiva de la UE MDD93 /42 /EEC que cumple con la norma en : para mascarillas médicas 146832019 estándar de mascarillas para uso médico
  • Ganchos para la oreja y una costura superior con cable interno suave y flexible para un ajuste cómodo y ceñido alrededor de la nariz
  • Capa exterior de polipropileno no tejido
  • Capa interior de polipropileno no tejido con unión térmica
  • Sin látex que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario
  • Exterior azul
  • Tamaño universal y fácil instalación
Especificaciones
Especificaciones
Marcado CE; dispositivo médico de clase I, certificado según la directiva de la UE MDD93 /42 /EEC; cumple con la146832019 norma en: Para máscaras faciales médicas
Polipropileno no tejido (exterior e interior)/Polipropileno meltblown (filtro)
Ganchos para los oídos
17,5 cm
Universal
9,5 cm
Azul
PP (polipropileno)
3 capa