Learn More
Alfa Aesar™ Adrenorphin
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66403.#0
Detalles adicionales : Peso : 0.00005kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447749
  • 210.00€ / 5 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
984.19
5mg
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-NH2
-30° to -10°C
Adrenorphin
HPLC
Solid
RUO
Metorphamide
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only