Learn More
Adonitol, 99.8%, MP Biomedicals™
Catalog Number 11492910
Click to view available options
Cantidad:
100 g
488-81-3
C5H12O5
152.146
MFCD00064291
HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
6912
(2S,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol
C(C(C(C(CO)O)O)O)O
488-81-3
C5H12O5
152.146
MFCD00064291
HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
6912
(2S,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol
C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Nombre del producto químico o material Adonitol
Color Blanco
Densidad 1.53g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.998
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Forma física Polvo