Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo con soporte ajustable para agitadores MaxQ™ 8000
Coloque estos soportes de gradillas ajustables en cualquier ángulo para aumentar la aireación de las muestras. Ofrecen una flexibilidad excepcional y una increíble comodidad para tubos de 10 a 30 mm de diámetro.
Marca: Thermo Scientific™ 600077
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Place these adjustable rack holders at any angle to increase sample aeration. Thermo Scientific™ Adjustable Test Tube Racks with Holder for MaxQ™ 8000 Shakers provide added convenience and will accommodate test tube diameters from 10 to 30 mm. These rack holders deliver exceptional flexibility — the right choice for shaking tubes.
- Solo se pueden utilizar con su tamaño de gradilla correspondiente
- Incluye una gradilla de tubos de ensayo
Especificaciones
De 10 ml a 20 ml | |
Tubo de 16 mm a 20 mm (de 10 a 20 ml) | |
Tubos de 16 a 20 mm (de 10 a 20 ml) | |
Agitador MaxQ 8000 |
De 10 ml a 20 ml | |
40 | |
Gradilla de tubos de ensayo con soporte |