missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adipophilin / Perilipin-2 Mouse, Clone: ADFP/1365, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Adipophilin / Perilipin-2 |
---|---|
Clon | ADFP/1365 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15909827
|
EnquireBio
123-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999817
|
EnquireBio
123-MSM1-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Adipophilin / Perilipin-2 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
123 | |
Recombinant human Adipophilin protein fragment (aa249-376) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
48kDa |
ADFP/1365 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016869748 | |
PLIN2 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HepG2 or JAR cells. Liver, Adrenal gland or Cerebellum. |