Learn More
Adipophilin / Perilipin-2 Mouse, Clone: ADFP/1365, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 123-MSM1-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15999817
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Adipophilin / Perilipin-2
Cytoplasmic
ADFP/1365
Unconjugated
XP_016869748
Mouse
48kDa
Protein A/G Purified
RUO
123
IgG1 κ
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
PLIN2
Recombinant human Adipophilin protein fragment (aa249-376)
HepG2 or JAR cells. Liver, Adrenal gland or Cerebellum.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.