Learn More
Adipic acid, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Adipic acid (Hexanedioic acid) |
| CAS | 124-04-9 |
| Analyte or Component Names | Adipic acid (Hexanedioic acid) |
| Shipping Condition | +20°C |
| Molecular Formula | C6 H10 O4 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Adipic acid, Hexanedioic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC Name | hexanedioic acid |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?