Learn More
Adenosine, 99.8%, MP Biomedicals™
Catalog Number 11318529
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
58-61-7
C10H13N5O4
267.25
MFCD00005752
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
60961
CHEBI:16335
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
58-61-7
C10H13N5O4
267.25
MFCD00005752
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
60961
CHEBI:16335
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
A nucleotide resulting from the union of one molecule of sugar -- d-ribose -- with a base, l-adenine
Nombre del producto químico o material Adenosine
Color Blanco
Densidad 2.09g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.80%
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.2
Forma física Polvo cristalino