Learn More
5'-Trifosfato de adenosina, sal disódica, hidrato Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082873
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
34369-07-8
C10H20N5Na2O16P3
605.19
MFCD00150754
MWEQTWJABOLLOS-MVHBFMHHNA-L
adenosine 5 '-triphosphate disodium salt trihydrate, adenosine 5 '-triphosphate disodium salt, adenosine 5 '-triphosphate disodium salt trihydrate, disodium salt
134129625
disodium trihydrate hydrogen [({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl phosphonato)oxy]phosphonate
O.O.O.[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
34369-07-8
C10H20N5Na2O16P3
605.19
MFCD00150754
MWEQTWJABOLLOS-MVHBFMHHNA-L
adenosine 5 '-triphosphate disodium salt trihydrate, adenosine 5 '-triphosphate disodium salt, adenosine 5 '-triphosphate disodium salt trihydrate, disodium salt
134129625
disodium trihydrate hydrogen [({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl phosphonato)oxy]phosphonate
O.O.O.[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Nombre del producto químico o material Adenosine-5 '-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.14 (Anhydrous)
Envase Frasco de plástico