Learn More
5'-Trifosfato de adenosina, sal disódica, hidrato Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Adenosine-5 '-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 551.14 (Anhydrous) |
Envase | Frasco de plástico |