missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosine-5'-diphophate monopotassium salt, 98 to 100%, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4404646
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
72696-48-1
C10H14KN5O10P2
465.29
MFCD00066472
ZNCWUOPIJTUALR-GWKNMROSNA-M
adenosine 5-diphosphate monopotassium salt dihydrate
131675483
[K+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
72696-48-1
C10H14KN5O10P2
465.29
MFCD00066472
ZNCWUOPIJTUALR-GWKNMROSNA-M
adenosine 5-diphosphate monopotassium salt dihydrate
131675483
[K+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Nombre del producto químico o material Adenosine-5'-diphophate monopotassium salt
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98 to 100%
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC Potasio;(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-2-[[hidroxi(fosfonooxi)fosforil]oximetil]oxolan-3-olato;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.2
Forma física Polvo cristalino
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'