missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ADAT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | ADAT1 |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16814684
|
Proteintech
15482-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16804684
|
Proteintech
15482-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is a member of the ADAR (adenosine deaminase acting on RNA) family. Using site-specific adenosine modification, proteins encoded by these genes participate in the pre-mRNA editing of nuclear transcripts. The protein encoded by this gene, tRNA-specific adenosine deaminase 1, is responsible for the deamination of adenosine 37 to inosine in eukaryotic tRNA.Especificaciones
ADAT1 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q9BUB4, Q9JHI2 | |
23536, 30947, 690810 | |
ADAT1 Fusion Protein Ag7824 | |
Primary | |
-20°C | |
ADAT1 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADAT1, adenosine deaminase, tRNA 1, HADAT1 | |
Adat1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |