missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADAT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 15482-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16814684

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This gene is a member of the ADAR (adenosine deaminase acting on RNA) family. Using site-specific adenosine modification, proteins encoded by these genes participate in the pre-mRNA editing of nuclear transcripts. The protein encoded by this gene, tRNA-specific adenosine deaminase 1, is responsible for the deamination of adenosine 37 to inosine in eukaryotic tRNA.
Especificaciones

Especificaciones

ADAT1
Polyclonal
Unconjugated
ADAT1
ADAT1, adenosine deaminase, tRNA 1, HADAT1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23536, 30947, 690810
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9BUB4, Q9JHI2
Adat1
ADAT1 Fusion Protein Ag7824
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales