Learn More
Thermo Scientific™ Adapters for Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 Rotor and MicroClick 24 x 2 Rotor
PCR Tube and Microtube Adapters
304.00€
Especificaciones
Tipo | Adaptador de rotor |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Rotor MicroClick 30 x 2 y MicroClick 24 x 2 |
Código de producto | Marca | Tipo de tubo | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tubo | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15175263
|
Thermo Scientific™
75005753 |
Microtubo | 0,5 mL |
304.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15185283
|
Thermo Scientific™
75005752 |
PCR | 0,2 mL |
304.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15173263
|
Thermo Scientific™
75005754 |
Microtubo | 0,25 mL |
304.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Adaptadores para rotores Thermo Scientific MicroClick 30 x 2 y MicroClick 24 x 2
Especificaciones
Adaptador de rotor | |
Rotor MicroClick 30 x 2 y MicroClick 24 x 2 |