Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para sistemas de muestreo de sangre y tubos estándar en cestillo redondo de 85 ml
Wide variety of adapters for all blood collection tubes and cell culture tube types
Marca:  Eppendorf™ 5702719005
Detalles adicionales : Peso : 0.14400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11512215
  • 199.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Adaptador para rotor A-4-38
  • Para la centrifugación de tubos de extracción de sangre o tubos cónicos
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador
De 2,6 a 7 ml
12 mm
2/paq.
Vacutainer
cubo redondo en rotor A-4-38
20