Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cestillos rectangulares de 100 ml
Para el uso con tubos Eppendorf
Marca: Eppendorf™ 5804757009
Detalles adicionales : Peso : 0.26100kg
Description
- Adaptadores para cubos rectangulares
- Para utilizar con rotor A-4-44
- Disponible en distintos materiales para una amplia gama de aplicaciones
Specifications
Adaptador | |
Cestillo rectangular de 100 ml | |
8 | |
2/paq. |
De 18 a 30 ml | |
26 mm | |
Tubos de ensayo estándar, Vacutainer, Falcon y microtubos |