Learn More
Macherey-Nagel™ Adapters for Chromabond™ SPE Columns
For individual packing of SPE columns with Chromabond™ adsorbents. Macherey-Nagel™ Adapters for Chromabond™ SPE Columns are available in several materials for a variety of empty column types and capacities.
Marca: Macherey-Nagel™ 730566
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Adaptador de PVDF para columnas de vidrio (3 y 6 ml)
- Adaptador de PE para columnas de polipropileno (15, 45 y 70 ml)
- Adaptador de PE para columnas de polipropileno (30 y 70 ml)
Especificaciones
Adaptadores de tubos | |
Extracción en fase sólida (SPE) | |
Columnas de PP (30 y 70 ml) | |
Polietileno |