Learn More
Carl Zeiss™ Adapters
Marca:  Carl Zeiss™ 452998-0000-000
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11810903
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Adaptador de cámara de montura C
• Adaptación de cámara
• Adaptación de cámara fotográfica
• Para el microscopio equipado de una salida trinocular
• Axioskop, axioskop 20
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de vídeo 44, 12,7 mm (0,5 pulg.), 0,5X