Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores de microcentrífuga de 1.5/2.0 ml
Utilice estos adaptadores con una gran variedad de tubos y rotores. Los adaptadores Eppendorf™ funcionan con todos los rotores de microcentrífuga de 1.5/2.0 ml.
Marca: Eppendorf™ 5425716001
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Adaptadores para rotores
- Disponibles en packs de 6
Especificaciones
Adaptador | |
6 tubos Microtainer™ de 0,5 a 0,6 ml | |
Fijo | |
6/paq. |
Eppendorf | |
Rotor F-45-48-11 | |
Tubos Microtainer™ de 0,5 ml o 0,6 ml |