Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adapter for Centrifuge Reaction Vials
Securely holds reaction vials during the centrifuging process.
Marca:  Sigma Laborzentrifugen™ 14000
Detalles adicionales : Peso : 75.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10096081
  • 104.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 28-09-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Disponible para adaptarse a una amplia gama de capacidades y tamaños de tubos
  • Suministrado en un juego de 2
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador para centrífuga
20 viales de reacción de 0,25/0,4 ml
2/paq.
Núm. de tubo 1501
11136, rotor de tambor para 6 casetes incl. tapa