missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Adapter for Carriers no. 4295-A and 4522-A

Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life

Marca:  Hettich™ 4213-93

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10788315

  • 121.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Adaptadores de centrífuga para ROTO SILENTA 630 y ROTIXA 500 RS
Especificaciones

Especificaciones

Adaptador
Tubos de 2,7 a 5 ml
75 mm
48
Sangre/orina, fondo redondo
12 mm
Portadores n.º 4295-A y 4522-A.
48
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales