missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Adapter for Carrier no. 5092

Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life

Marca:  Hettich™ 6319

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10442982

  • 52.95€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Adapter for Carrier no. 5092
  • For use with Hettich Rotors
  • Compatible with a wide range of tubes to fit a variety of applications
Especificación

Especificación

62mm
290mL
1 x 250 to 290mL Tube
Rotor Adapter
137mm
Carrier no. 5092
Large Capacity
1
Videos