Learn More
Hettich™ Adaptador para portador nº 4285
Diseñados para rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
Marca: Hettich™ 4286
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Adaptador para portador nº 4285
- Admite 7 gradillas LKB
- Para utilizar con rotor oscilante nº 4282
Especificaciones
Adaptador | |
7 gradillas LKB | |
7 |
Gradillas LKB | |
Portador n.º 4285 |