Learn More
Hettich™ Adapter for Carrier no. 1427
Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life
Marca:  Hettich™ 5232
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10633333
  • 103.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Adapter for Carrier no. 1427
  • For use with Hettich Rotors
  • Compatible with a wide range of tubes to fit a variety of applications
Especificaciones
Especificaciones
24mm
2 x 25mL
2 x 25mL Tubes
Rotor Adapter
100mm
Carrier no. 1427
Round-bottom
2
Videos