Learn More
ADAL Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 27369-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815595
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ADAL is a putative nucleoside deaminase. It may catalyze the hydrolytic deamination of adenosine or some similar substrate and play a role in purine metabolism.
Especificaciones
Especificaciones
ADAL
Polyclonal
Unconjugated
ADAL
ADAL, adenosine deaminase like
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
161823
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6DHV7
ADAL
ADAL Fusion Protein Ag25949
150 μL