Learn More
ADAL Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | ADAL |
---|---|
Concentración | 0.4 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16825595
|
Proteintech
27369-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16815595
|
Proteintech
27369-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ADAL is a putative nucleoside deaminase. It may catalyze the hydrolytic deamination of adenosine or some similar substrate and play a role in purine metabolism.Especificaciones
ADAL | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q6DHV7 | |
161823 | |
ADAL Fusion Protein Ag25949 | |
Primary | |
-20°C | |
ADAL |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ADAL, adenosine deaminase like | |
ADAL | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |