Learn More
Invitrogen™ ACVR2B Human Protein
ACVR2B is a type II member of the TGF-beta family of receptor ser/thr kinases.
630.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001097.2 |
---|---|
Peso molecular | 62kDa |
Requisitos de almacenamiento | Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. |
Forma estructural | Catalytic |
Alias de gen | ACVR2B |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10477318
|
Invitrogen™
PV6049 |
10μg |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15498713
|
Invitrogen™
PR9140B |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15478803
|
Invitrogen™
PV6050 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ACVR2B is involved in the activin and myostatin signaling pathway.
Especificaciones
NP_001097.2 | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
ACVR2B | |
Human | |
Baculovirus |
62kDa | |
Catalytic | |
STKR Kinase Family | |
GST Tag |