Learn More
Abnova™ ACVR1B (Human) Recombinant Protein
Human ACVR1B full-length ORF ( AAH00254.1, 1 a.a. - 505 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000091-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101241
  • 341.70€ / 10 microgramos
Envío estimado: 27-12-2021
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAESAGASSFFPLVVLLLAGSGGSGPRGVQALLCACTSCLQANYTCETDGACMVSIFNLDGMEHHVRTCIPKVELVPAGKPFYCLSSEDLRNTHCCYTDYCNRIDLRVPSGHLKEPEHPSMWGPVELVGIIAGPVFLLFLIIIIVFLVINYHQRVYHNRQRLDMEDPSCEMCLSKDKTLQDLVYDLSTSGSGSGLPLFVQRTVARTIVLQEIIGKGRFGEVWRGRWRGGDVAVKIFSSREERSWFREAEIYQTVMLRHENILGFIAADNKDNGTWTQLWLVSDYHEHGSLFDYLNRYTVTIEGMIKLALSAASGLAHLHMEIVGTQGKPGIAHRDLKSKNILVKKNGMCAIADLGLAVRHDAVTDTIDIAPNQRVGTKRYMAPEVLDETINMKHFDSFKCADIYALGLVYWEIARRCNSGGVHEEYQLPYYDLVPSDPSIEEMRKVVCDQKLRPNIPNWWQSYEALRVMGKMMRECWYANGAARLTALRIKKTLSQLSVQEDVKI
Especificaciones
Especificaciones
AAH00254.1
activin A receptor, type IB
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACVR1B
GST
91
Wheat germ expression system
10 μg
ACTRIB, ACVRLK4, ALK4, SKR2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer