Learn More
Invitrogen™ Human ACVR1 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0724
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15338940
  • 129.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ACVR1 Synthetic Peptide, PEP-0724, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 14 amino acids near the amino terminus of human ACVR1.PEP-0724 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20604.
Especificaciones
Especificaciones
90
purified
Human ACVR1
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q04771
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
ACVR1
0.02% sodium azide
50 μg
PBS