Learn More
Abnova™ ACVR1 (Human) Recombinant Protein
Human ACVR1 full-length ORF ( AAH33867, 1 a.a. - 509 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000090-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16191231
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MVDGVMILPVLIMIALPSPSMEDEKPKVNPKLYMCVCEGLSCGNEDHCEGQQCFSSLSINDGFHVYQKGCFQVYEQGKMTCKTPPSPGQAVECCQGDWCNRNITAQLPTKGKSFPGTQNFHLEVGLIILSVVFAVCLLACLLGVALRKFKRRNQERLNPRDVEYGTIEGLITTNVGDSTLADLLDHSCTSGSGSGLPFLVQRTVARQITLLECVGKGRYGEVWRGSWQGENVAVKIFSSRDEKSWFRETELYNTVMLRHENILGFIASDMTSRHSSTQLWLITHYHEMGSLYDYLQLTTLDTVSCLRIVLSIASGLAHLHIEIFGTQGKPAIAHRDLKSKNILVKKNGQCCIADLGLAVMHSQSTNQLDVGNNPRVGTKRYMAPEVLDETIQVDCFDSYKRVDIWAFGLVLWEVARRMVSNGIVEDYKPPFYDVVPNDPSFEDMRKVVCVDQQRPNIPNRWFSDPTLTSLAKLMKECWYQNPSARLTALRIKKTLTKIDNSLDKLKTDC
Especificaciones
Especificaciones
AAH33867
activin A receptor, type I
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACVR1
GST
90
Wheat germ expression system
25 μg
ACTRI, ACVR1A, ACVRLK2, ALK2, FOP, SKR1, TSRI
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer