Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 956.12 Micropipette Initial Kit
Ergonomic electronic multi-channel micropipette initial package. Socorex™ Acura™ Electro 956.12 Micropipette Initial Kit includes pipette, charging stand, fast charger with AC adapter and cord, additional battery pack, and pipette tip samples.
Marca:  Socorex™ 956.12.050E
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11819243
  • 1525.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ergonomía excepcional y fácil de usar.
  • Ligero
  • Programa fácil, intuitivo y de autoenseñanza.
  • Pantalla grande, lectura reversible de derecha/izquierda.
  • Motor controlado por microprocesador.
  • Batería recargable de intercambio rápido, carga rápida y larga duración.
  • Expulsión de puntas automática
  • Instale también cualquier módulo volumétrico monocanal.
Especificaciones
Especificaciones
<±1,0% - <±0,8%
Puntas Optifit: 10000μL
12
Kit de micropipetas electrónicas
LCD derecha/izquierda
0,25 μl
1 unidad
24 meses
300μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
0,5 μL
Acura™
De 2,5 a 50 μl
Soporte de carga de pipetas, cargador rápido con adaptador y cable de CA, paquete de baterías adicionales, certificado de control de calidad, muestras de puntas de pipeta Qualitips™ e instrucciones de funcionamiento.
< 1,0% - < 0,4%
<1.5Hours