Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 936 Macropipette
Ergonomically friendly, this electronic single-channel macropipette comes with a QC certificate, Qualitips™ pipette tip samples and operating instructions. Socorex™ Acura™ Electro 936 Macropipette charges quickly and has a long working autonomy.
705.00€
Especificaciones
Batería, tipo | 4,8 V NiMH |
---|---|
Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) |
Modelo | Acura™ Electro™ 936 |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Acura™ |
Código de producto | Marca | Exactitud | Precisión | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Exactitud | Precisión | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10050992
|
Socorex™
936.10 |
<±1,0% - <±0,5 | <0,5% - <0,15% | 0,5 a 10 mL |
705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11889223
|
Socorex™
936.05 |
<±1,2% - <±0,5% | 0,6% a 0,15%. | 0,25 a 5 mL |
705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Exceptional, user-friendly ergonomics.
- Lightweight.
- Easy, intuitive, self-teaching program.
- Large display, reversible right/left reading.
- Microprocessor-controlled motor.
- Swift-interchange, rapidly charging, long-working, rechargeable battery pack.
- Interchangeable nozzle protection filter.
- Adapters for Pasteur pipette and straw tips.
- Outstanding accuracy and precision.
Especificaciones
4,8 V NiMH | |
Acura™ Electro™ 936 | |
Acura™ | |
LCD derecha/izquierda | |
0,05mL | |
1,5 Horas |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) | |
1 | |
Macropipeta electrónica | |
certificado QC, Qualitips™ muestras de puntas de pipeta e instrucciones de uso. | |
1 Unidad | |
24 meses |