Learn More
Activated Charcoal, Tested according to Ph.Eur., Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120129
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
7440-44-0
C
12.011
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
5462310
CHEBI:27594
carbono
[C]
7440-44-0
C
12.011
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
5462310
CHEBI:27594
carbono
[C]
tested according to Ph. Eur.
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Activated Charcoal
Nombre de nota Tested According to Ph.Eur.
Punto de fusión 3550°C (literature)
Color Negro
Densidad ca. 350 kg/cu.m
pH 6 to 9
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01g/mol