missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Activated Charcoal, DARCO™, Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7071931
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7440-44-0
C
12.011
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
5462310
CHEBI:27594
carbon
[C]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7440-44-0
C
12.011
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
5462310
CHEBI:27594
carbon
[C]

DARCO™, tamaño de partículas de malla 100, polvo

  • DARCO is a registered trademark of Norit Americas, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Activated Charcoal
Tamaño de malla −100mesh particle size
Cantidad 250 g
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01g/mol
Grado DARCO™
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'