Learn More
Cytiva Activated Calf Thymus DNA
Product Code. 10349874 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 Units
Unit Size:
Each
Product Code. Quantity Unit Size
10349874 25 Units Each
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10349874 Supplier Cytiva Supplier No. 27457501
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-quality activated calf thymus DNA
  • Treated with DNase I
For preparing substrate used in the study of DNA polymerases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Liquid
Product Type Activated Calf Thymus DNA
Source Viral and eukaryote
Concentration 25 μg/mL
Quantity 25 Units
For Use With (Application) Study of DNA Polymerase
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.