missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ActivArmr™ 97-125 Cut and Impact Protection Gloves

Catalog Number p-7111646
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
12
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Provides high cut and impact protection for hazardous and unpredictable environments.

  • El diseño de HIVIZ™ aumenta la conciencia de los usuarios por la seguridad
  • El revestimiento de nitrilo de doble capa proporciona agarre y control al trabajar con aceites y otros líquidos
  • El guante de HPPE tejido sin costuras mantiene las manos frescas y cómodas
  • El revestimiento de nitrilo de doble capa protege contra la exposición al aceite y las lesiones por abrasión
  • Diseñado para entornos dinámicos que presentan riesgos de impacto y corte

Compliance

ANSI 4, EN 388

Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Nitrilo
Color Gris, Naranja de alta visibilidad
Cut Resistance Rating ANSI A4
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 8
Norma EN388 EN 388:4X43CP
Para utilizar con (aplicación) Acoplamiento y liberación de cubreobjetos de cadena de perforación, montaje y finalización de perforación, manipulación de metales irregulares, servicios de producción, perforación/extracción, mantenimiento de equipos pesados, transporte y logística
Grip Design Cuero de piel de cabra
Material de revestimiento Lycra™, HPPE, nailon, fibra de vidrio
Modelo 97125080
Serie ActivArmr™ 97-125
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'