Learn More
Ansell Guantes de soldadura TIG de piel de cabra de grano ActivArmr™ 43-217
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
Descripción
- La piel flor de cabra de primera calidad y las costuras ribeteadas con hilo de paraaramida garantizan la durabilidad en uso
- El diseño tridimensional del pulgar aumenta en gran medida la movilidad para un control preciso de la soldadura
- El largo puño de cuero de serraje de piel de vaca extiende la protección hasta los antebrazos
- Proporciona protección contra el calor, las llamas, las chispas y las salpicaduras de soldadura
- Aptos para soldadura TIG, así como para esmerilado, soldadura fuerte, y fabricación y mantenimiento de metales
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría III |
| Material del manguito | Cuero de piel de vaca dividida |
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Blanco |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Hand | Specific |
| Material | Cuero de piel de cabra de grano |
| Tipo de producto | MIG/TIG Welding Gloves |
| Tamaño | 9 |
| Mostrar más |